missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octadec-9-yne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadec-9-yne |
| CAS | 35365-59-4 |
| Molekylær formel | C18 H34 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 9-Octadecyne (7CI','9CI','ACI), Octadecan-9-yne |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCC#CCCCCCCCC |
| IUPAC navn | octadec-9-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.463 |
| Formel vægt | 250.266 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?