Artikelnummer. 10245320
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10245320
5 g
Glasflaske
5g
10306680
25 g
Glasflaske
25g
10403255
100 g
Glasflaske
100g
13458338
500 g
Glasflaske
500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10245320
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
129270050
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
630-02-4
Molekylær formel
C28H58
Molekylvægt (g/mol)
394.77
MDL nummer
MFCD00009355
InChI nøgle
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID
12408
ChEBI
CHEBI:32943
IUPAC navn
octacosan
SMIL
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Octacosane
CAS min %
99.0
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
61.0°C to 64.0°C
Farve
Hvid
Tæthed
0.8067g/mL
Kogepunkt
440.0°C
Flammepunkt
227°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
99% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
CH3 (CH2 )2 6 CH3
Mængde
5 g
Beilstein
01,I,71
Specifik vægtfylde
0.8067
Opløselighedsinformation
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform
Formel vægt
394.76
Procent renhed
99+%
Fysisk form
Shiny Flakes or Powder
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?