missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octachloronapthalene, TRC

Artikelnummer. 30420286
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420286 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO233600250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octachloronaphthalene
CAS 2234-13-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 Cl8
Mængde 250 mg
Synonym Naphthalene','1,2,3,4,5,6,7,8-octachloro-, Naphthalene','octachloro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8-Octachloronaphthalene, Halowax 1051, NSC 243655, Octachloronaphthalene, PCN 75, Perchloronaphthalene, Perna, PCN No. 75
InChI formel InChI=1S/C10Cl8/c11-3-1-2(5(13)9(17)7(3)15)6(14)10(18)8(16)4(1)12
SMIL Clc1c(Cl)c(Cl)c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8-octachloronaphthalene
Molekylvægt (g/mol) 403.73
Formel vægt 399.7508
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.