Få mere at vide
Octachloronapthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octachloronaphthalene |
| CAS | 2234-13-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 Cl8 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Naphthalene','1,2,3,4,5,6,7,8-octachloro-, Naphthalene','octachloro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8-Octachloronaphthalene, Halowax 1051, NSC 243655, Octachloronaphthalene, PCN 75, Perchloronaphthalene, Perna, PCN No. 75 |
| InChI formel | InChI=1S/C10Cl8/c11-3-1-2(5(13)9(17)7(3)15)6(14)10(18)8(16)4(1)12 |
| SMIL | Clc1c(Cl)c(Cl)c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octachloronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.73 |
| Vis mere |