missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octachlorocyclopentene(>90%), TRC

Artikelnummer. 30420518
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420518 100 mg
30417534 500 mg
30417978 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO233615100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 706-78-5
Molekylær formel C5Cl8
Molekylvægt (g/mol) 343.67
Synonym Cyclopentene, 1,2,3,3,4,4,5,5-octachloro- (ACI), 1,2,3,3,4,4,5,5-Octachlorocyclopentene (ACI), Cyclopentene, octachloro- (6CI, 8CI, 9CI), NSC 4736, Octachlorocyclopentene, Perchlorocyclopentene
IUPAC navn 1,2,3,3,4,4,5,5-octachlorocyclopentene
SMIL ClC1=C(Cl)C(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octachlorocyclopentene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5Cl8/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9
Formel vægt 339.7508
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.