Få mere at vide
Octacarbonyldicobalt, stik. med 1-5% hexan
Artikelnummer. 11342148
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342148 25 g 25g
15431037 2.5 g 2.5g
11352148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013060.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som katalysator i oxo-processen og i højrenhed koboltsalte | CAS: 10210-68-1
Som katalysator i oxo-processen og i højrente cobaltsalte bruges Octacarbonyldicobalt som katalysator til hydroformylering. Det spiller en vigtig rolle i at fremme både Nicholas-reaktionen og Pauson-Khand-reaktionen. Det fungerer som et reagens og katalysator i organometallisk kemi og organisk syntese. Det er involveret som en alkynbeskyttende gruppe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10210-68-1
MDL nummer MFCD00016024
Synonym carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octacarbonyldicobalt
Navn note Stabilized with 1 to 5% hexane
Smeltepunkt ∼51°C (decomposition)
Farve Rød til Orange
Tæthed 1.73 g/mL
Flammepunkt -13°C (-9°F)
Lineær formel Co2(CO)8
Mængde 25 g
FN nummer UN3124
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in alcohol,ether and carbon disulfideSoluble in ether,naphtha and carbon disulfide; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in water.
Formel vægt 341.95
Fysisk form Krystallinsk