Få mere at vide
Octacaine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Octacaine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octacaine Hydrochloride |
| CAS | 93940-32-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Octacaine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Butanamide, 3-(diethylamino)-N-phenyl-, hydrochloride (1:1), Butanamide, 3-(diethylamino)-N-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Amplicain, Amplicain hydrochloride, Octacaine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-4-16(5-2)12(3)11-14(17)15-13-9-7-6-8-10-13;/h6-10,12H,4-5,11H2,1-3H3,(H,15,17);1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)C(C)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-(diethylamino)-N-phenylbutanamide;hydrochloride |
| Vis mere |