Få mere at vide
Octa-O-acetyl D-(+)-Sucrose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucrose Octaacetate |
| CAS | 126-14-7 |
| Molekylær formel | C28 H38 O19 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | D-Saccharose Octaacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-2,5-bis(acetyloxymethyl)oxolan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 678.59 |
| Formel vægt | 678.2007 |