Få mere at vide
Notrax Oct-O-Mat™ Klassisk honeycomb indgangsmåtte
Artikelnummer. p-7227290
Dimensioner (L x B):
100 x 75 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm
Artikelnummer. 17792218
Brand: Notrax 564S3039OB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den traditionelle ottekantede Oct-O-Mat™ udendørs gummimåtte er kendt for sine store huller, der giver trækkraft og fremragende dræning under ekstreme vejrforhold, og skraber sko for at forhindre snavs, grus og snavs i at trænge ind i bygningen.
  • Den traditionelle ottekantede Oct-O-Mat™ udendørs gummimåtte er kendt for sine store huller, der giver trækkraft og fremragende dræning under ekstreme vejrforhold og skraber sko for at forhindre snavs, grus og snavs i at trænge ind i bygningen
  • Lavet af en holdbar gummiblanding, disse kraftige måtter modstår intens fodtrafik, er nemme at rengøre og praktisk talt vejrbestandige
  • Det elastiske gummi giver fremragende vedhæftning og tilpasser sig enhver overflade, mens de hævede knopper nedenunder tillader vandet let at flyde væk i alle retninger og holder overfladen klar
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 100 x 75 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 100 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 75 cm