Få mere at vide
Notrax Oct-O-Mat™ Klassisk honeycomb indgangsmåtte
Artikelnummer. 17792218
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 75 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17792218 100 x 75 cm
17702228 120 x 80 cm
17712228 150 x 100 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17792218 Leverandør Notrax Leverandørnr. 564S3039OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.44 DKK
    394.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.82 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Den traditionelle ottekantede Oct-O-Mat™ udendørs gummimåtte er kendt for sine store huller, der giver trækkraft og fremragende dræning under ekstreme vejrforhold, og skraber sko for at forhindre snavs, grus og snavs i at trænge ind i bygningen.
  • Den traditionelle ottekantede Oct-O-Mat™ udendørs gummimåtte er kendt for sine store huller, der giver trækkraft og fremragende dræning under ekstreme vejrforhold og skraber sko for at forhindre snavs, grus og snavs i at trænge ind i bygningen
  • Lavet af en holdbar gummiblanding, disse kraftige måtter modstår intens fodtrafik, er nemme at rengøre og praktisk talt vejrbestandige
  • Det elastiske gummi giver fremragende vedhæftning og tilpasser sig enhver overflade, mens de hævede knopper nedenunder tillader vandet let at flyde væk i alle retninger og holder overfladen klar
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 100 x 75 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 100 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 75 cm