Få mere at vide
Notrax Oct-O-Flex Beveled™ Stilfuld udendørs gummi indgangsmåtte
Artikelnummer. 17762238
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 70 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17762238 90 x 70 cm
17742238 150 x 90 cm
17752238 180 x 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17762238 Leverandør Notrax Leverandørnr. 599B7090OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.75 DKK
    376.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.98 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
De Oct-O-Flex Beveled™ udendørs gummimåtte er kendt for sit ottekantede ringdesign med små drænhuller og glat overflade, hvilket gør denne næste generations måtte EU-kompatibel til offentlige indgange og den ideelle måtte til adgang på hjul.
  • De Oct-O-Flex Beveled™ udendørs gummimåtte er kendt for sit ottekantede ringdesign med små drænhuller og glat overflade, hvilket gør denne næste generations måtte EU-kompatibel til offentlige indgange og den ideelle måtte til adgang på hjul (vogne, kørestole, kufferter osv.)
  • Støbte kanter på alle fire sider er affasede for at give nem adgang til måtten og forhindre snuble
  • Fremstillet af en holdbar gummiblanding, der modstår den tungeste gangtrafik, Oct-O-Flex™ måtter er nemme at rengøre og praktisk talt vejrbestandige
  • De Oct-O-Flex Beveled™ har fremragende vedhæftning og tilpasser sig enhver overflade, mens de hævede nitter nedenunder tillader vandet let at løbe igennem, hvilket holder overfladen ren og tør
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 70 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 70 cm