Få mere at vide
Notrax Oct-O-Flex Beveled™ Stilfuld udendørs gummi indgangsmåtte
De Oct-O-Flex Beveled™ udendørs gummimåtte er kendt for sit ottekantede ringdesign med små drænhuller og glat overflade, hvilket gør denne næste generations måtte EU-kompatibel til offentlige indgange og den ideelle måtte til adgang på hjul.
Brand: Notrax 599B0035OB
778.08 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- De Oct-O-Flex Beveled™ udendørs gummimåtte er kendt for sit ottekantede ringdesign med små drænhuller og glat overflade, hvilket gør denne næste generations måtte EU-kompatibel til offentlige indgange og den ideelle måtte til adgang på hjul (vogne, kørestole, kufferter osv.)
- Støbte kanter på alle fire sider er affasede for at give nem adgang til måtten og forhindre snuble
- Fremstillet af en holdbar gummiblanding, der modstår den tungeste gangtrafik, Oct-O-Flex™ måtter er nemme at rengøre og praktisk talt vejrbestandige
- De Oct-O-Flex Beveled™ har fremragende vedhæftning og tilpasser sig enhver overflade, mens de hævede nitter nedenunder tillader vandet let at løbe igennem, hvilket holder overfladen ren og tør
Tekniske data
150 x 90 cm | |
59 tommer. | |
Naturgummi | |
90 cm |
Sort | |
150 cm | |
Industriel og kommerciel matning |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Everyday Lab Essentials
From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24