Få mere at vide
Notrax Oct-O-Flex™ 12 mm Stilfuld Gummi Entré Mat
Artikelnummer. 17792238
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 75 cm
150 x 100 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17792238 150 x 100 cm
17782238 100 x 75 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17792238 Leverandør Notrax Leverandørnr. 599S3959OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.20 DKK
    749.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.38 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Oct-O-Flex™ Stilfuld gummi-indgangsmåtte har fremragende vedhæftning og tilpasser sig enhver overflade, mens de hævede nitter nedenunder tillader vandet let at løbe igennem og holder overfladen ren og tør.
  • Fremstillet af holdbare gummiblandinger, der modstår den tungeste gangtrafik, Oct-O-Flex™ måtter er nemme at rengøre og praktisk talt vejrbestandige
  • De Oct-OFlex™ udendørs gummimåtte skraber sko for at forhindre snavs, snavs og snavs i at trænge ind i bygningen
  • Dens unikke design med små drænhuller er EU-kompatibel til offentlige indgange, og dens glatte overflade gør den til den ideelle måtte til adgang på hjul (vogne, kørestole, kufferter osv.)
  • Måtten har fremragende vedhæftning og tilpasser sig enhver overflade, mens de hævede nitter nedenunder tillader vandet let at løbe igennem, hvilket holder overfladen ren og tør
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 150 x 100 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 100 cm