Få mere at vide
Notrax Oct-O-Flex™ 12 mm stik
Artikelnummer. 17772238
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
17772238 Sort
1 options
Artikelnummer. 17772238 Leverandør Notrax Leverandørnr. 599K0000BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.65 DKK
    155.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.03 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Oct-O-Mat™ Forbindelser til forlængelse på langs eller i bredden.
  • Stik til 599 Oct-o-Flex til forlængelse i længde- eller bredderetningen.
  • Pakker med 10 stk.
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning