Få mere at vide
CELLPATH OCT INDLEJRINGSMATRIX
Artikelnummer. 30226281
Skift visning
Form:
Væske
Artikelnummer. Form
30226281 Væske
1 options
Artikelnummer. 30226281 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. KMA010000A
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
OCT cryo mikrotomi-indlejringsmedium er designet til brug ved -20 °C til -30 °C. Mediet fryser hurtigt med minimal skade fra krystaldannelse og er et ideelt støttemedium til at skære vævssnit.
  • Vigtige fordele:
  • Væskeniveau synligt i den brugervenlige dispenser
  • Blandes med vand for at lette fjernelse af væv fra blokholderen
  • Let opløst fra mikroskopglasset før farvning
  • Høj viskositet for at sikre stærk vedhæftning af vævet til holderen, hvilket muliggør korrekt orientering af prøven, mens mediet er flydende
  • Fryser hurtigt med minimal skade fra krystaldannelse
  • Kan bruges som et infiltrerende medie til væv, der har tendens til at splintres ved skæring, såsom hjernen
Tekniske data
Produkttype Indlejringsmedier
Form Væske