Få mere at vide
Oct-1-ene, Pure, Fisher Chemical
Product Code. 10418990 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
Unit Size:
100ml
Product Code. Mængde Unit Size
10418990 100 mL 100ml
1 options
Product Code. 10418990 Supplier Fisher Chemical Supplier No. O/0105/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Emballage Plastic Coated Glass bottle
CAS 111-66-0
Damptryk 13mmHg at 20°C
Viskositet 0.38 St at 40°C
Dampdensitet 3.9
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C8H16
MDL nummer 9548
Smeltepunkt -102°C
Kogepunkt 121°C
InChI nøgle KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC=C
IUPAC navn oct-1-ene
Molekylvægt (g/mol) 112.216
PubChem CID 8125
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:46708
Formel vægt 112.21g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.