missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ochromycinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ochromycinone |
| CAS | 28882-53-3 |
| Molekylær formel | C19 H14 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O4/c1-9-7-10-5-6-12-17(15(10)14(21)8-9)19(23)11-3-2-4-13(20)16(11)18(12)22/h2-6,9,20H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC(=O)c2c(C1)ccc3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c23 |
| IUPAC navn | (3S)-8-hydroxy-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[a]anthracene-1,7,12-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.31 |
| Formel vægt | 306.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?