Få mere at vide
Ochratoxin C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ochratoxin C |
| CAS | 4865-85-4 |
| Molekylær formel | C22 H22 Cl N O6 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Alanine','N-[(8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-','L- (8CI), L-Phenylalanine','N-[(3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-','(R)-, Ochratoxin B (7CI), N-[[(3R)-3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClNO6/c1-3-29-21(27)17(10-13-7-5-4-6-8-13)24-20(26)15-11-16(23)14-9-12(2)30-22(28)18(14)19(15)25/h4-8,11-12,17,25H,3,9-10H2,1-2H3,(H,24,26)/t12-,17+/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@@H](C)OC(=O)c3c2O |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-[[(3R)-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.87 |
| Formel vægt | 431.1136 |