Få mere at vide
Ochratoxin C-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ochratoxin C-d5 |
| CAS | 1356840-94-2 |
| Molekylær formel | C22H17D5ClNO6 |
| Mængde | 0.25 mg |
| Synonym | N-[[(3R)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-(phenyl-d5)alanine Ethyl Ester, N-[(5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-(phenyl-d5)-L-alanine Ethyl Ester, Ochratoxin A-d5 Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClNO6/c1-3-29-21(27)17(10-13-7-5-4-6-8-13)24-20(26)15-11-16(23)14-9-12(2)30-22(28)18(14)19(15)25/h4-8,11-12,17,25H,3,9-10H2,1-2H3,(H,24,26)/t12-,17+/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@@H](C)OC(=O)c3c2O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-[[(3R)-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carbonyl]amino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.9 |
| Formel vægt | 436.1449 |