Få mere at vide
Ochratoxin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ochratoxin B |
| CAS | 4825-86-9 |
| Molekylær formel | C20 H19 N O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Alanine','N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-','ethyl ester','L- (8CI), L-Phenylalanine','N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-','ethyl ester','(R)-, Ochratoxin C (7CI), Ochratoxin A ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO6/c1-11-9-13-7-8-14(17(22)16(13)20(26)27-11)18(23)21-15(19(24)25)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,15,22H,9-10H2,1H3,(H,21,23)(H,24,25)/t11-,15+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1Cc2ccc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(3R)-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.37 |
| Formel vægt | 369.1212 |