Få mere at vide
Invitrogen™ Ochratoxin A Monoclonal Antibody (2A4)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA549666
Produktkode 17919312
  • 2850.00 DKK / 200µg
Waste Water Testing and Analysis Management
Brug rabatkode 24145
Se alle kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Antibody tested in indirect ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Ochratoxin A
Monoclonal
13 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Conjugate of OTA hapten and KLH.
200 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page
2A4
Unconjugated
Mouse
Protein G
RUO
Fungi
Antibody
IgG