Få mere at vide
Ochratoxin A og B Blanding 592 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318334
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318334 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318334 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000592AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ochratoxin A∣Ochratoxin B
CAS 303-47-9, 4825-86-9
Analyt- eller komponentnavne Ochratoxin A∣Ochratoxin B
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ochratoxin A 10 μg/mL∣Ochratoxin B 10 μg/mL