Få mere at vide
Ochratoksin A, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10470691 5 mg Glasflaske 5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10470691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3611.99 DKK
    3249.65 DKK / 5mg
    Spare 362.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ochratoxin A, CAS # 303-47-9, er et mykotoksin produceret af visse svampe.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Ochratoksin A er et mykotoksin af svampeoprindelse, især fra Aspergillus og Penicillium arter, der almindeligvis findes i fordærvede partier af korn, bønner og nødder
• Ochratoksin A er et kendt mutagen og potentielt carcinogen; mistænkt for at påvirke fosterudviklingen og fremme
udviklingen af urinvejssvulster Anvendelser
•Ochratoxin A kan bruges som calciumkanalblokker i celler
• Kan være nyttig til udviklingsforskningsstudier
• Kun beregnet til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ochratoxin A
Navn note 99+%
CAS 303-47-9
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 169,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H18ClNO6
MDL nummer MFCD00078079
Mængde 5 mg
Beilstein 18, V,9, 56
Merck Index 15, 6829
Synonym ochratoxin a, antibiotic 9663, phenylalanine-ochratoxin a, 3r14s-ochratoxin a, ochratoxin a-bsa conjugate from aspergillus ochraceus, --n-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl carbonyl-3-phenylalanine, n-3r-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl carbonyl-3-phenyl-l-alanine, unii-1779sx6luy, l-phenylalanine, n-5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1h-2-benzopyran-7-yl carbonyl-, r, ccris 2382
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, diethylether, benzen, ethanol, methanol
InChI nøgle RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
SMIL CC1CC2=C(C=C(C(=C2C(=O)O1)O)C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)Cl
IUPAC navn (2S)-2-[[(3R)-5-chlor-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromen-7-carbonyl]amino]-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 403.82
PubChem CID 442530
ChEBI CHEBI:7719
Formel vægt 403.82
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ochratoxin A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge