Få mere at vide
Ochratoxin A 2 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318935
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318935 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318935 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15670000AL2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ochratoxin A
CAS 303-47-9
Analyt- eller komponentnavne Ochratoxin A
Forsendelsestilstand -18 °C
Molekylær formel C20 H18 Cl N O6
Koncentration 2 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Alanine, N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-, (-)- (8CI), L-Phenylalanine, N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-, (R)-, Ochratoxin A (7CI), N-[[(3R)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine, (R)-N-[(5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-benzo[c]pyran-7-yl)carbonyl]-3-phenylalanine, 3R,14S-Ochratoxin A, NSC 201422, NSC 221991, Phe-OTA, Phenylalanine-ochratoxin A
InChI formel InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1
IUPAC navn (2S)-2-[[(3R)-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromon-7-carbonyl]amino]-3-phenylpropansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 403.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 403,0823 g/mol