Få mere at vide
Ocaperidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ocaperidone |
| CAS | 129029-23-8 |
| Molekylær formel | C24H25FN4O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,9-dimethyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, R 79598 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25FN4O2/c1-15-4-3-10-29-23(15)26-16(2)19(24(29)30)9-13-28-11-7-17(8-12-28)22-20-6-5-18(25)14-21(20)31-27-22/h3-6,10,14,17H,7-9,11-13H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1=CC=CN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45 |
| IUPAC navn | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,9-dimethylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.48 |
| Formel vægt | 420.1962 |