Få mere at vide
Motic™ Mål, Stereo til SMZ-161/171
Forstørrelseskraft:
0,3 gange
0,63X
0,75X
1,5 gange
Oversigt:
WD: 128,6 mm
WD: 142,7 mm
WD: 301 mm
WD: 56,3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til SMZ-161 og SMZ-171 mikroskoper.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stereoanlæg |
| Oversigt | WD: 56,3 mm |
| Til brug med (udstyr) | SMZ-161/171 mikroskoper |
| Forstørrelseskraft | 1,5 gange |