Få mere at vide
Motic™ CCIS™ EC-H Plan akromatisk målsætning
Beskrivelse
- EC-H-planens målsætning
- CCIS™ Teknologi: Color Corrected Infinity System
- 20X forstørrelse
- 0,45 Numerisk blænde
- 0,9 mm arbejdsafstand
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mål Planakromatisk |
| Synsfelt | EC-H Plan |
| Fokus afstand | 0.9 mm WD |
| Forstørrelseskraft | 20X |
| Numerisk blænde | 0.45 |
| Mængde | 1 stk. |