Få mere at vide
Fisherbrand™ Fjederbelastet plan akromatiske mål
Til brug med (udstyr):
Model nr.: 2621.000
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Magnum-seriens mikroskoper har en robust T-formet base, designet til maksimal stabilitet, med moderne ergonomiske funktioner for at sikre en behagelig, langvarig synsposition.
- De trinokulære versioner tillader forbindelse til kameraer, mens de planakromatiske objektiver giver ægte farvegengivelse ekskl. sfærisk aberration
- Fasekontrastmodellerne giver et effektivt overblik over tynde eller gennemskinnelige prøver, hvor farvning er vanskelig
- I stand til Kohler-belysning, tilbehør er også tilgængeligt til darkfield og polarisering, hvilket muliggør en bred vifte af applikationer
- Hovedet er skråtstillet til 30° med interpupillær afstandsjustering (Siedentopf type) på 55 til 75 mm
- Det femdobbelte omvendte næsestykke drejer med klikstop
- Inkluderer: blåt og grønt filter, 1 x reservepære, 2 x reservesikringer, immersionsolie 10mL, bløde gummiøjekopper, støvdæksel og brugsanvisning
- Billeder kan illustrere mikroskopet med Coolpix digitalkamera tilbehør: Bemærk venligst, at dette er et ekstraudstyr og ikke leveres som standard. For detaljer, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fjederbelastet reserveplan Akromatisk målsætning |
| Til brug med (udstyr) | Model nr.: 2621.000 |
| Forstørrelseskraft | 100X |
| Mængde | 1 stk. |