Få mere at vide
Motic™ Målsætning, Planfase PL Ph 40X/0,65/S
Artikelnummer. 15485122
Skift visning
Forstørrelseskraft:
40X
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft unitSize
15485122 40X Hver
1 options
Artikelnummer. 15485122 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 12220260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 DKK
    1594.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 180.91 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med feltkrumningskorrektion og en integreret faseplade til kontrastmodulation. Motic™ Objektiv, Plan Phase PL Ph 40X/0.65/S giver et fladtrykt synsfelt og højkontrastbilleder af gennemsigtige prøver.
  • Planstil for feltkrumningskorrektion.
  • Integreret faseplade til kontrastmodulation.
Tekniske data
Type Objektiv
Oversigt NA: 0,65/S
Til brug med (udstyr) B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC mikroskoper
Forstørrelseskraft 40X