Få mere at vide
Motic™ Objektiv CCIS Planlæg Achromatic EC PL til BA310E
Forstørrelseskraft:
10 x
100X
20X
Oversigt:
NA: 0,25, WD: 17,4 mm
NA: 0,45 mm, WD: 0,9 mm
NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til BA310 Series opretstående sammensatte mikroskop.
- Farvekorrigeret infinity-system.
- Blyfrit glas.
- Forbedret kontrast. Feltkurvaturkorrektion.
- Kromatisk aberrationskorrektion for 2 farver.
- Sfærisk korrektion for 1 farve.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektiv |
| Oversigt | NA: 0,25, WD: 17,4 mm |
| Til brug med (udstyr) | BA310E Mikroskoper |
| Forstørrelseskraft | 10 x |