Få mere at vide
Motic™ Objektiv CCIS Planlæg Achromatic EC PL til BA310E
Artikelnummer. 15415232
Forstørrelseskraft:
10 x
100X
20X
Oversigt:
NA: 0,25, WD: 17,4 mm
NA: 0,45 mm, WD: 0,9 mm
NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15415232
Brand: Motic™ 1101001703221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farvekorrigeret uendelighedssystem, forbedret kontrast og blyfri objektiv. Motic™ Objektiv CCIS Plan Achromatic EC PL til BA310E er designet til feltkrumning, sfærisk aberration og kromatisk aberrationskorrektion.
  • Velegnet til BA310 Series opretstående sammensatte mikroskop.
  • Farvekorrigeret infinity-system.
  • Blyfrit glas.
  • Forbedret kontrast.
  • Feltkurvaturkorrektion.
  • Kromatisk aberrationskorrektion for 2 farver.
  • Sfærisk korrektion for 1 farve.
Tekniske data
Type Objektiv
Oversigt NA: 0,25, WD: 17,4 mm
Til brug med (udstyr) BA310E Mikroskoper
Forstørrelseskraft 10 x