Få mere at vide
Motic™ Objektiv, CCIS Planlæg Achromatic EC-H PL til BA410
Artikelnummer. 15495282
Skift visning
Forstørrelseskraft:
10 x
100X
2 x
40X
4X
60X
Oversigt:
NA: 0,05, WD: 7,2 mm
NA: 0,1, WD: 15,9 mm
NA: 0,25, WD: 17,4 mm
NA: 0,65/S, WD: 0,5 mm
NA: 0,80/S, WD: 0,35 mm
NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Oversigt Pakningsstørrelse
15495282 10 x NA: 0,25, WD: 17,4 mm Hver
15405292 40X NA: 0,65/S, WD: 0,5 mm Hver
15415292 60X NA: 0,80/S, WD: 0,35 mm Hver
15425292 100X NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm Hver
15475282 2 x NA: 0,05, WD: 7,2 mm Hver
15485282 4X NA: 0,1, WD: 15,9 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15495282 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001702881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 DKK
    759.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.90 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farvekorrigeret infinity-system-objektiv ved hjælp af flerlags belagt glas for forbedret kontrast. Motic™ Objektiv, CCIS Plan Achromatic EC-H PL til BA410 er designet til feltkrumning, sfærisk aberration og kromatisk aberrationskorrektion.
  • Velegnet til BA410 Series opretstående sammensatte mikroskop.
  • Farvekorrigeret infinity-system.
  • Forbedret kontrast.
  • Feltkurvaturkorrektion.
  • Kromatisk aberrationskorrektion for 2 farver.
  • Sfærisk korrektion for 1 farve.
Tekniske data
Type Objektiv
Oversigt NA: 0,25, WD: 17,4 mm
Til brug med (udstyr) BA410E Mikroskoper
Forstørrelseskraft 10 x