Få mere at vide
Motic™ Objektiv, CCIS Planlæg Achromatic EC-H PL til BA410
Artikelnummer. 15405292
Skift visning
Forstørrelseskraft:
10 x
100X
2 x
40X
4X
60X
Oversigt:
NA: 0,05, WD: 7,2 mm
NA: 0,1, WD: 15,9 mm
NA: 0,25, WD: 17,4 mm
NA: 0,65/S, WD: 0,5 mm
NA: 0,80/S, WD: 0,35 mm
NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Oversigt unitSize
15405292 40X NA: 0,65/S, WD: 0,5 mm Hver
15415292 60X NA: 0,80/S, WD: 0,35 mm Hver
15425292 100X NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm Hver
15475282 2 x NA: 0,05, WD: 7,2 mm Hver
15485282 4X NA: 0,1, WD: 15,9 mm Hver
15495282 10 x NA: 0,25, WD: 17,4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15405292 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001401801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1456.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 163.96 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Farvekorrigeret infinity-system-objektiv ved hjælp af flerlags belagt glas for forbedret kontrast. Motic™ Objektiv, CCIS Plan Achromatic EC-H PL til BA410 er designet til feltkrumning, sfærisk aberration og kromatisk aberrationskorrektion.
  • Velegnet til BA410 Series opretstående sammensatte mikroskop.
  • Farvekorrigeret infinity-system.
  • Forbedret kontrast.
  • Feltkurvaturkorrektion.
  • Kromatisk aberrationskorrektion for 2 farver.
  • Sfærisk korrektion for 1 farve.
Specifikationer
Type Objektiv
Oversigt NA: 0,65/S, WD: 0,5 mm
Til brug med (udstyr) BA410E Mikroskoper
Forstørrelseskraft 40X
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.