Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objektivadapter til fiberoptik eller LED-ringlys
Shop alle Schott produkter
Type:
Adapter
Darkfield adapter
Til brug med (udstyr):
Fiberoptisk eller LED Brightfield Ringlight med indvendig diameter 66 mm
Fiberoptisk eller LED Darkfield Ringlight
VisiLED Darkfield Ringlight S40-10 D
Arbejdsafstand:
30 til 50 mm
50 til 80 mm
80 til 110 mm
N/A
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Objektiv adapter til fiberoptisk eller LED-ringlys.
- Adaptere til en række objektivserier.
- Til objektiver med 50 mm, 58 mm eller 60 mm diameter.
- Forlængeradapter til darkfields.
- Fås til arbejdsafstande 30 til 50 mm eller 50 til 80 mm eller 80 til 110 mm.
- Præcis placering af ringlys.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Adapter |
| Til brug med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| Til brug med (udstyr) | Fiberoptisk eller LED Darkfield Ringlight |
| Arbejdsafstand | 80 til 110 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur