Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objektivadapter til fiberoptik eller LED-ringlys
Artikelnummer. 11746908 Shop alle Schott produkter
Type:
Adapter
Darkfield adapter
Til brug med (udstyr):
Fiberoptisk eller LED Brightfield Ringlight med indvendig diameter 66 mm
Fiberoptisk eller LED Darkfield Ringlight
VisiLED Darkfield Ringlight S40-10 D
Arbejdsafstand:
30 til 50 mm
50 til 80 mm
80 til 110 mm
N/A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11746908
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Objektivadapteren til fiberoptik eller LED-ringlys tillader præcis placering af ringlys.
  • Objektiv adapter til fiberoptisk eller LED-ringlys.
  • Adaptere til en række objektivserier.
  • Til objektiver med 50 mm, 58 mm eller 60 mm diameter.
  • Forlængeradapter til darkfields.
  • Fås til arbejdsafstande 30 til 50 mm eller 50 til 80 mm eller 80 til 110 mm.
  • Præcis placering af ringlys.
Tekniske data
Type Adapter
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) Fiberoptisk eller LED Brightfield Ringlight med indvendig diameter 66 mm
Arbejdsafstand N/A