Få mere at vide
Motic™ Objektiv, Achromatic 10X/0,25
Beskrivelse
- Akromatisk.
- Kromatisk aberrationskorrektion for 2 farver.
- Sfærisk korrektion for 1 farve.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Achromat mål |
| Oversigt | NA: 0,25 |
| Til brug med (udstyr) | SFC-100, DM-111, F-1110 mikroskoper |
| Forstørrelseskraft | 10 x |