Få mere at vide
Motic™ Objektiv 2.0X ESD til SMZ161/171
Artikelnummer. 15373574
Skift visning
Forstørrelseskraft:
2 x
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft unitSize
15373574 2 x Hver
1 options
Artikelnummer. 15373574 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001703681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 DKK
    752.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.83 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordobler standardforstørrelsen. Motic™ Objective Lens 2.0X ESD bruges sammen med SMZ161/171 StereoZoom Mikroskoper
  • Fordobler standardforstørrelsen
  • WD=38,6 mm
  • Inkluderer elektrostatisk afladningsfunktion
  • Til brug med SMZ161/171 StereoZoom mikroskop
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Type Objektiv
Fokus afstand 38.6 mm WD
Til brug med (udstyr) SMZ161/171
Inkluderer Elektrostatisk afladningsfunktion
Forstørrelseskraft 2 x