Få mere at vide
MedChemExpress Obinutuzumab
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CD20 type II |
| Mængde | 5 mg |
| Målarter | Human |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 949142-50-1 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.4% |