Få mere at vide
MedChemExpress Obinutuzumab
Artikelnummer. 16432288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16432288 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16432288 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9910
MedChemExpress Obinutuzumab (GA101) a novel glycoengineered Type II CD20 humanized IgG1 monoclonal antibody in development for non-Hodgkin lymphoma.
Tekniske data
Antigen CD20 type II
Mængde 5 mg
Målarter Human
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 949142-50-1
Renhed eller kvalitetsklasse 99.4%