missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Obidoxime Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Obidoxime Chloride |
| CAS | 114-90-9 |
| Molekylær formel | C14 H16 N4 O3 . 2 Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyridinium','1,1'-[oxybis(methylene)]bis[4-[(hydroxyimino)methyl]-','chloride (1:2), 1,1'-(Oxydimethylene)bis[4-formylpyridinium chloride]','dioxime (7CI), Pyridinium','1,1'-(oxydimethylene)bis[4-formyl-','dichloride','dioxime (8CI), Pyridinium','1,1'-[oxybis(methylene)]bis[4-[(hydroxyimino)methyl]-','dichloride (9CI), 1,1'-(oxydimethylene)bis[4-formylpyridinium] dichloride dioxime, BH 6, Bis(4-hydroxyiminomethylpyridiniummethyl) ether dichloride, Efosim, LuH6, LuH6-Cl2, LueH 6, Obidoxime chloride, Obidoxime hydrochloride, Toksobidin, Toxobidin, Toxogonin, Toxogonin dichloride, Toxogonine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(\C=N\O)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | (NE)-N-[[1-[[4-[(E)-hydroxyiminomethyl]pyridin-1-ium-1-yl]methoxymethyl]pyridin-1-ium-4-yl]methylidene]hydroxylamine;dichloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.21 |
| Formel vægt | 358.0599 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?