Få mere at vide
Obeticholic Acid, Mikromol
Beskrivelse
Obeticholic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Ethylchenodeoxycholic Acid |
| CAS | 459789-99-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Ethylchenodeoxycholic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H44 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cholan-24-oic acid, 6-ethyl-3,7-dihydroxy-, (3α,5β,6α,7α)-, (3α,5β,6α,7α)-6-Ethyl-3,7-dihydroxycholan-24-oic acid, 3α,7β-Dihydroxy-6α-ethyl-5β-cholan-24-oic acid, 6-ECDCA, 6-Ethylchenodeoxycholic acid, 6α-Ethylchenodeoxycholic acid, INT 747, Obeticholic acid, Ocaliva |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14 |
| Vis mere |