missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Obeticholic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30425168
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425168 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO099130100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 951694-73-8
Molekylær formel C27 H46 O4
Molekylvægt (g/mol) 434.65
Synonym (3α,5β,6α,7α)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid methyl ester, Methyl 3α,7-dihydroxy-6-ethyl-5β-cholanate, Obeticholic Acid Methyl Ester
IUPAC navn methyl (4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
SMIL CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Obeticholic Acid Methyl Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O4/c1-6-18-22-15-17(28)11-13-27(22,4)21-12-14-26(3)19(16(2)7-10-23(29)31-5)8-9-20(26)24(21)25(18)30/h16-22,24-25,28,30H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1
Formel vægt 434.3396
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.