missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Obeticholic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Beschreibung
Obeticholic Acid Methyl Ester
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Obeticholic Acid Methyl Ester |
| CAS | 951694-73-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Obeticholic Acid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H46 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3α,5β,6α,7α)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid methyl ester, Methyl 3α,7-dihydroxy-6-ethyl-5β-cholanate, Obeticholic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O4/c1-6-18-22-15-17(28)11-13-27(22,4)21-12-14-26(3)19(16(2)7-10-23(29)31-5)8-9-20(26)24(21)25(18)30/h16-22,24-25,28,30H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14 |
| IUPAC navn | methyl (4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?