Få mere at vide
OBA-09, MedChemExpress
Beskrivelse
OBA-09, a simple ester of pyruvate and salicylic acid, is potent multi-modal neuroprotectant. OBA-09 has anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | OBA-09 |
| CAS | 856095-68-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H8O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.38 mM) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=CC=C1OC(C(C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.17 |
| Formel vægt | 208.17 |
| Vis mere |