Få mere at vide
buffer pouches, Cole-Parmer Instrument Company, Oakton™
Economical pouches are accurate and convenient.
Brand:  Thermo Scientific Eutech 35653-02_CLEAN
Produktkode 12961678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    441.36 DKK / 20ml
    Save 298.64 DKK
    40% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Applications: Electrochemistry, Laboratory Research, General Research, Pharmaceutical