Få mere at vide
Oakton™ Udskiftningssensor til vandtæt pHTestr™
Artikelnummer. 13264660 Shop alle Cole-Parmer produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13264660
Brand: Oakton™ 3562438
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningssensor til WP pHTestr 3, 3+, 10, 20 og 30.
Til brug med WP pHTestr 3, 3+, 10, 20 og 30.
Tekniske data
Type Udskiftningssensor