Få mere at vide
Oakton™ Vandtæt multiparameter Testr
Artikelnummer. 11509114
Skift visning
Område (pH):
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) Pakningsstørrelse
11509114 0 til 14 Hver
1 options
Artikelnummer. 11509114 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 01X441506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 DKK
    2312.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 232.10 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Den ultimative tester for pH, ledningsevne, TDS, saltholdighed og temperatur
  • IP67 —Vandtæt Letvægtstester flyder endda for nem genfinding
  • Pålidelig pH-måling fra 0,00 til 14,00 med 0,01 opløsning og nøjagtighed
  • Autoranging ledningsevne måler fra 0 til 20,00 mS, måler TDS og saltholdighed fra 0 til 10,00 ppt
  • Udskifteligt sensormodul (sælges separat, 15-094-151) sparer dig penge ved at genbruge målerens krop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1 til 3 punkt standard/manual
Kalibreringspunkter (pH) 3 til 5
Detektionsområde 0 til 14 pH
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 200μ S, 200 til 2000μ S, 2 til 20 mS
Område (pH) 0 til 14
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 100 ppm, 100 til 1000 ppm, 1 til 10 ppm
Rækkevidde (TDS) 0 til 100 ppm, 100 til 1000 ppm, 1 til 10 ppm
Opløsning (pH) 0.1
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Inkluderer Aftagelig sensor, klar plastiketui, batterier og instruktioner
Opløsning (ledningsevne) 0.1 mS
Opløsning (saltholdighed) 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, 0.01%
Opløsning (TDS) 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Længde (metrisk) 16.51 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 0.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 90 g
Spænding 1.5 V