Få mere at vide
Oakton™ Vandtæt stor skærm pHTestr™ 30
Artikelnummer. p-2918825
Type:
pH-tester
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13444606
Brand: Oakton™ 3563430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Meter Only package includes meter, electrode, four 1.5V batteries, instructions. Meter Kit package includes meter; electrode; two each of pH 4.01, 7.00, 10.00 buffers and rinse solution in single-use pouches, sample jar, batteries, instructions and hard Plastic carrying case
Alsidigt, kompakt design fungerer i mark- eller laboratoriemiljø.
  • Samtidig pH- og temperaturvisning
  • Temperaturmåling fra 0,0° til 50,0 °C
  • Velegnet til de fleste ASTM og EPA-testprocedurer
  • Mikroprocessorbaseret, med nøjagtige aflæsninger til 0,01pH
  • Udskiftelig dobbeltforbindelseselektrode (S65290 eller NC9830226) har ekstra referencegel for længere elektrodelevetid
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Trykknap trepunktskalibrering
  • Automatisk buffergenkendelse: valgbare buffersæt
  • Hold funktion; auto-sluk; fejlmeddelelser
  • Vandtæt, støvtæt og flydende; certificeret efter IP67 standarder
Ordreinfo
  • Bestillingsinformation
  • Målermål: 6-1/2 in.H x 1-1/2 in. dia. (16,5 x 3,8 cm). Forsendelsesvægt (kun meter): 4,5 oz. (125 g).
garanti
Et års garanti.
Tekniske data
Inkluderer Måler, elektrode, fire 1,5V batterier, instruktioner
Nøjagtighed (temperatur) ±1 °C
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Til brug med (applikation) Hold-funktion, auto-sluk, fejlmeddelelser, vandtæt, støvtæt og flydende
Måletilstande pH
Kalibrering Automatisk
Område (pH) -1 til 15
Opløsning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 1 til 3
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Mulighed for baggrundslys Ingen
Certificeringer/compliance NIST
IP-vurdering IP-66/67
garanti 1 år
Nøjagtighed ±0,1 pH
Opløsning 0.1pH
Detektionsområde -1 til 15 pH
Temperatur (engelsk) Drift 32,0 °F til 122,0 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Type pH-tester
Længde (metrisk) 16.5 cm
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (metrisk) 3.8 cm