Få mere at vide
Oakton™ Oakton™ pH- og pH-/ledningsevne-elektrodeudskiftninger, pH-/temp-kombinationselektrode; Single-Junction, Epoxy
Shop alle Cole-Parmer produkter
Konnektortyper:
BNC og 6-benet, ATC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Praktiske udskiftnings- og tilbehørsartikler
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC og 6-benet, ATC |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | pH/temperatur elektrode |
| Drift | Ukendt |
| Til brug med (applikation) | Ideel til mark, rent vand, generelle formål |
| Til brug med (udstyr) | Oakton pH 5, pH 6, pH 510, Ion 510 , pH 1100, pH 2100 |
| Inkluderer | Elektrode |
| Show More |