Få mere at vide
Oakton™ pH-elektrodeopbevarings- og rengøringsopløsninger
Artikelnummer. 10660166 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10660166 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10660166 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 0065304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 DKK
    164.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.83 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Hold dine pH-prober rene og korrekt opbevaret for lang levetid
  • Fjern fedt- og olieaflejringer fra dine elektroder med vores rengøringsopløsning.
  • Rengøringsopløsningen indeholder pepsin.
  • Efter rengøring skal du holde dine elektroder i ordentlig stand med vores opbevaringsløsning.
Tekniske data
Kogepunkt >100 °C
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klar
Sammensætning Vand, kaliumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat, dinatriumhydrogenphosphat
Ledningsevne Ikke testet
Oversigt Elektrodeopbevaringsløsning; 500 ml
Til brug med (udstyr) Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
Type Opbevaringsløsning
Type påfyldningsopløsning pH-elektrodeopbevaring
Til brug med (applikation) pH-test
Inkluderer Elektrodeopbevaringsløsning; 500 ml
NIST sporbar Nej
Lugt Lugtfri
Optisk tæthed Ikke testet
Mængde 1 hver
Opløselighed Vandopløselig
Vandopløselig Ja
Dimensioner (L x B x H) 3 x 3 x 6,25 tommer.
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.62 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.62 cm
Højde (engelsk) 6,25 tommer.
Højde (metrisk) 15.9 cm