Få mere at vide
pH-kalibreringsbufferflasker, Oakton™
Shop alle Cole-Parmer produkter
pH:
1.68
4.01
7.00
10.00
12.46
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- pH-bufferløsninger giver brugeren mulighed for at justere deres system for at aflæse nøjagtige målinger
- Opbevar buffere væk fra direkte sollys.
Ordreinfo
Forsendelsesvægt: 1-1/4 lbs. (0,6 kg).
Certificeringer
NIST sporbar, Certificeret til NIST sporbare standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 1.68 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Løsningstype | pH Buffer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- pH 1.68 Buffer
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.